Print…
Indicadores de pH de papel, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
1.09527.0001EA 47.32 EUR
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
Indicadores de pH de papel, MQuant®, Supelco®
Papéis de teste Tiras indicadoras de pH
Os papéis de teste tradicionais para indicação do pH são fornecidos num rolo de 4,8 m, e são constituídos por papel de filtro de alta qualidade impregnado em indicador e em soluções indicadoras mistas, sendo depois secos e cortados à medida.
  • O formato de rolo permite uma utilização e armazenamento mais eficientes do que cartões de tiras de papel
  • Garantia da qualidade: os testes são verificados e calibrados contra soluções tampão certificadas
  • Disponibilidade de faixas de pH largas e estreitas
*cartão de escala de cores não fornecido
**embalagem de 3×100 tiras