Print…
Conjuntos de fita
Fornecedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 229 EUR
817-0026 817-0027 817-0044
Conjuntos de fita
Fitas adesivas
A fita autoadesiva, de uso geral, está indicada para uma grande variedade de aplicações de rotulagem. Permite escrever com caneta, lápis ou marcador permanente. Esta fita é disponibilizada num sortido de várias cores, com 3 larguras diferentes.
  • Termicamente resistentes de −45 até +121 °C
  • Com adesivo amovível
  • Resistente a óleo, a água e a ácidos
O conjunto 1 contém dois rolos em branco, amarelo, azul, verde e vermelho. e um rolo laranja e um rosa.
O conjunto 2 contém cinco rolos brancos, quatro rolos amarelos, três rolos azuis, três rolos verdes, três rolos laranja, três rolos vermelhos e três rolos rosas.
O conjunto 3 contém quatro rolos brancos, dois rolos amarelos, dois rolos azuis, dois rolos verdes, dois rolos laranja, dois rolos vermelhos e dois rolos rosa.
Length: 12,7 m