Print…
Fita para rotulagem de protecção, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 72.6 EUR
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Fita para rotulagem de protecção, SP Bel-Art
Fitas adesivas
Fita de poliéster incolor e transparente. O dispensador de fita disponível em separado.
  • Permanece firmemente aposta, sem se descolorar, após autoclavagem de 40 minutos a 125 °C ou após um armazenamento de uma semana em azoto líquido a −196 °C
  • Resistente a ácidos, bases e solventes orgânicos
  • Proporciona uma rotulagem antimanchas com propriedades adesivas excepcionais
Espessura: 32,9 m
Colour: Transparent