Print…
Fitas de rotulagem, termicamente resistentes
Fornecedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 41.5 EUR
817-1581 817-1582 817-1583
Fitas de rotulagem, termicamente resistentes
Fitas adesivas
À base de têxteis com aderente especial. Para uso em congeladores, hottes de secagem, incubadoras, esterilizadores, etc.
  • Gama de temperaturas de −231,5 a +260 °C
  • Permitem escrever com lápis
Comprimento: 7,6 m
Cor: branco