Print…
Depósitos, cilíndricos, com torneira, leves
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 253 EUR
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Depósitos, cilíndricos, com torneira, leves
Recipientes cilíndricos Reservatórios cilíndricos
Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor de -100 a +120 °C
  • Em conformidade com os requisitos da USP VI e FDA 21 CFR 177.1520