Print…
Agulhas descartáveis para aplicações específicas, Sterican®
Fornecedor: B. Braun
4665643 4665635
612-0161EA 34.5 EUR
612-0161 612-0162
Agulhas descartáveis para aplicações específicas, Sterican®
Agulhas de Seringa
Stainless, chromium-nickel steel with transparent PP Luer lock plastic hub. These sterile hypodermic needles Sterican® have the following features: Suitable for single-use hypodermic needles for intra-muscular, subcutaneous, intravenous, intra-arterial and special injections. Thin walled needles.
  • Superfície extremamente lisa com revestimento em silicone leve
  • Pontas de 3 facetas, bisel curto ou longo
  • Para dor mínima na punção
Certificações: ISO 6009