Print…
Syringes, 3-piece
Fornecedor: TERUMO
SS-05S2138 SS-20L1 SS-10LE1 SS-02LE1 SS-05LE1 SS-02S1 SS-50ES1 SS-50C1 SS-50L1 SS30-ES1 SS30-L1MP MDSS01S2516E MDSS01S2613E
613-4918EA 18 EUR
613-4918 613-3879 613-0973 613-1591 613-0917 613-3875 613-4902 613-3881 613-5398 TERUSS30-ES1 TERUSS30-L1MP TERUMDSS01S2516E TERUMDSS01S2613E
Syringes, 3-piece
Seringas Seringas, médicas
Esterilizadas, descartáveis, de tres peças, isentas de látex.
  • Disponível com ponta deslizante Luer ou ponta roscada com trava Luer
  • Esterilizado por irradiação de feixe de elétrons
Certificações: Conformes com a directiva 93/42/CEE, Classe IIa, organização acreditada pela TÜV Rheinland (Alemanha), com certificação de fábrica segundo a norma ISO 9001 EN 46001, processo de esterilização validado de acordo com a norma NF EN 550
Embalagem: blisters individuais esterilizados.