Print…
Seringas Microliter™, série 800
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 203 EUR
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
Seringas Microliter™, série 800
Seringas Seringas para cromatografia
Seringas de injecção universais para GC. Similares às da série 700, mas com um êmbolo reforçado e protegido.
  • A haste alongada facilita a colheita de amostras a partir de tubos de ensaio ou de frascos de gargalo comprido
  • Disponíveis com uma agulha standard de 51 mm: fixa (N) ou amovível (RN)