Print…
Seringas para injecção em coluna GC
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 165 EUR
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Seringas para injecção em coluna GC
Seringas Seringas para cromatografia
Seringas para coluna GC com três opções de agulha: fixa de aço inoxidável (N), amovível de aço inoxidável (RN) ou amovível de sílica fundida (RNFS).