Print…
Seringas Microliter™ modificadas da série 7000
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
80100 86200 86211 86250 86259 88000 88011 88400 88500 88511 80135 88411 86276 80176 86274 CAL86200 80175 CAL88011 CAL80100 CAL86250 CAL86211 CAL88500 CAL88400
549-0904EA 123 EUR
549-0904 549-1224 549-1225 549-1226 549-1227 549-1235 549-1236 549-1237 549-1239 549-1240 549-1128 549-1238 549-1273 549-0580 549-1272 HAMICAL86200 548-2287 548-2354 HAMICAL80100 HAMICAL86250 HAMICAL86211 HAMICAL88500 HAMICAL88400
Seringas Microliter™ modificadas da série 7000
Seringas Seringas para cromatografia
Indicadas para aplicações como GC, TLC e micropipetagem. Fabricadas de acordo com o princípio do volume morto por pressão positiva. Um êmbolo de tungsténio é introduzido na seringa, até à ponta da agulha. A agulha e o êmbolo foram calibrados um em relação ao outro, e, caso seja necessário proceder à substituição de um deles, o outro também tem de ser substituído.
  • A dosagem do volume tem lugar na agulha
  • Precisão:  ±1% do volume nominal