Print…
Seringas de débito constante, série CR700
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
84302 84303 84301
549-1269EA 469 EUR
549-1269 549-1270 549-1268
Seringas de débito constante, série CR700
Seringas Seringas para cromatografia
Esta seringa regulável Hamilton dispensa amostras de volumes idênticos de forma repetida, independentemente da pressão exercida pelo utilizador sobre o êmbolo. O controlo micrométrico permite a selecção de volumes das amostras em incrementos tão pequenos como 0,05 µl. O anel de bloqueio permite assegurar um volume da amostra constante.
  • Each syringe is tested in the factory for reproducibility and precision of flow