Print…
Zaragatoas
Fornecedor: DELTALAB
300205 300260 300232 300230
115-8231EA 28.8 EUR
115-8231 115-8232 115-8250 DELT300230
Zaragatoas
Zaragatoas Zaragatoas para colheita de amostras
Para amostragem segura. O artigo 115-8250 é maior do que as zaragatoas tradicionais e foi concebido para alcançar zonas de difícil acesso. São adequadas, por exemplo, para utilização em ginecologia quando usado e espéculo para a colheita de células endocervicais. Também são ideiais para utilização em medicina veterinária.
  • Todas as zaragatoas têm cabeças redondas e resistentes a rasgos para amostragem sem resíduos
Dimensões: 150×2,5 mm, 200×2,2 mm (115-8250)
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904