Print…
VWR® M40, Zaragatoa de transporte, Transystem
Fornecedor: VWR
VWR®
710-0442EA 41.5 EUR
710-0442
VWR® M40, Zaragatoa de transporte, Transystem
Zaragatoas Zaragatoas de transporte
Zaragatoas de transporte, com haste em plástico, ponta sintética, e gel ágar-ágar Amies.
Helps to improve recovery and survival of fastidious microorganisms from the throat, vagina, wounds and skin swabs.
Certificações: CLSI (formerly NCCLS).
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904