Print…
Zaragatoas com meio de transporte para vírus e clamídia
Fornecedor: COPAN Diagnostics
710-0454EA 49.6 EUR
710-0454 710-0453 710-0451 710-0450
Zaragatoas com meio de transporte para vírus e clamídia
Zaragatoas Zaragatoas de transporte
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certificações: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Embalagem: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904