Print…
Cotonetes de limpeza, Absorbond® Micro
Fornecedor: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 420 EUR
710-0561 TEXWTX759E
Cotonetes de limpeza, Absorbond® Micro
Zaragatoas Zaragatoas para limpeza
The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
  • Double layered material for enhanced softness and absorbency
  • Flexible internal head paddle with compact PP handle
  • Excellent chemical resistance
Suitable for delicate optical components such as coated lenses, fibre-optic sensors and mirrors.
Embalagem: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.