Print…
Rolhas para juntas cónicas esmeriladas
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01400512 01400529 01400514 01400519
217-9096EA 9.7 EUR
217-9096 217-9099 217-9097 217-9098
Rolhas para juntas cónicas esmeriladas
Rolhas Rolhas de vidro
DURAN®, rolha de vidro borosilicato, transparente, maciça ou semioca.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • A associação da resistência térmica elevada a uma expansão mínima provocada pelo calor resulta numa elevada resistência às variações de temperatura
  • A parte superior octogonal facilita a libertação e a remoção da rolha
Certificações: DIN 12252