Print…
Tampas para esmerilados cónicos
Fornecedor: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 2.7 EUR
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Tampas para esmerilados cónicos
Rolhas Rolhas de PE/LDPE/HDPE
Rolhas com inserção colorida no disco de retenção para melhor identificação.
  • LDPE transparente
  • Boa resistência química
  • Anéis de vedação para encaixe impermeável e seguro
Disco de suporte pentagonal para fácil abertura e fecho da tampa.