Print…
Kits para perfuração de cortiça
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 25.6 EUR
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Kits para perfuração de cortiça
Ferradores de cortiça
De latão niquelado, com pegas e ejector.
  • Para a perfuração manual de rolhas de cortiça
  • Fáceis de limpar
  • Afiador de perfurador de rolha disponível, compatível com todos os conjuntos