Print…
Tampas, de comprimir, VacuCap®
Fornecedor: Simport Scientific
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 28 EUR
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Tampas, de comprimir, VacuCap®
Rolhas Rolhas de PE/LDPE/HDPE
Tampas perfeitas para tubos de reagente, amostras e cultura, de vidro e plástico LDPE.
  • As tampas descartáveis são uma alternativa económica às tampas standard
  • Tampa de rebordo duplo para uma fixação estanque e segura
  • Com código cromático para facilitar a identificação das amostras
Flexíveis, para garantir proteção contra aerossóis ou microrganismos altamente infecciosos. As amostras ficam protegidas contra contaminação cruzada, e o ambiente de trabalho fica protegido contra infeções devido a fuga. A tampa de rebordo duplo garante uma fixação estanque e impermeável, para uma grande variedade de aplicações, incluindo a centrifugação.