Print…
VWR®, Rolhas, de cortiça, cónicas
Fornecedor: VWR Collection
217-1011EA 3.5 EUR
217-1011 217-1012 217-1013 217-1014 217-1015 217-1016 217-1017 217-1018 217-1019 217-1020 217-1021 217-1022 217-1023 217-1024 217-1025 217-0897 217-0898
VWR®, Rolhas, de cortiça, cónicas
Rolhas Cortiça
De cortiça natural, qualidade A1.
  • Leves, resistentes
  • Fáceis de perfurar
  • Muito económicas