Print…
Rolhas, de borracha, cónicas
Fornecedor: DEUTSCH NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 2.4 EUR
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Rolhas, de borracha, cónicas
Rolhas Rolhas de borracha
De borracha natural, cinzenta.
  • Excelente vedação e boa aderência
  • Boa resistência química
  • Para embalagens com maior quantidade, contacte-nos
  • Resistente de -25 a +70 °C (120 °C em atmosferas húmidas)
  • Dureza Shore: 40° A
Elásticas, flutuantes, não tóxicas.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certificações: DIN 12871