Print…
Tampas, Versilic®
Fornecedor: Saint-Gobain
Versilic®
217-0002EA 227 EUR
217-0002 217-0001 217-0110 217-0109 217-0004 217-0003
Tampas, Versilic®
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
Made of translucent silicone. Ideal for protecting piping/tubing or protruding cylindrical components during transport and all operations that require aperture protection. (against knocks, splashes, paint etc.).
  • Capacidade de vedação surpreendente e protecção do exterior
  • Podem ser perfuradas e autoclavadas
  • Resistentes ao desgaste, ao ozono e à esterilização repetida
O tamanho indicado corresponde ao diâmetro externo a tapar, em mm. Resistentes a temperaturas de -60 a +220 °C (até +250 °C por períodos breves).