Print…
Adaptadores com torneira e conector
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 36.2 EUR
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Adaptadores com torneira e conector
Adaptadores Conectores de tubos com juntas NS
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Com um cone com esmerilado standard, torneira com esmerilado standard com macho de vidro sólido e um conector de tubagem direito ou em ângulo recto. O conector de tubagem possui um diâmetro externo de 8 mm.