Print…
Válvulas de interrupção para tubos
Fornecedor: KARTELL
371 374 376 379
227-4010EA 2.6 EUR
227-4010 227-4008 227-4013 227-4015
Válvulas de interrupção para tubos
Torneiras
HDPE com torneira em PP.
  • Boa resistência química
  • Escoamento suave, sem necessidade de lubrificantes
  • Boa resistência térmica
Estas válvulas de escoamento são ideais para regular ou interromper o fluxo de gases e líquidos em ligações de tubos, sob baixa pressão (até 0,5 bar) ou vácuo parcial. Conectores suaves, ligeiramente afunilados em ambos os lados.