Print…
Three-way stopcock, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6470-0002 6470-0004
216-4424EA 57.5 EUR
216-4424 216-4425
Three-way stopcock, Nalgene®
Torneiras
De PP translúcido, com torneira de PTFE, branca.
  • Excelente resistência química
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Torneira prática, vedada, sem necessidade de lubrificantes
T-shaped three-way valves with tapered ends.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.