Print…
Torneiras, três vias
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 38.7 EUR
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Torneiras, três vias
Torneiras
DURAN® Borosilicato vidro, com de vidro sólido ou PTFE tecla.
  • Chaves IN substituíveis por abertura em T
  • Dispositivo de retenção roscado
  • Grau de estanquicidade em conformidade com a norma DIN 12540-1
DIN 12554