Print…
Torneiras com válvula, PRODURAN®, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 59 EUR
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Torneiras com válvula, PRODURAN®, DURAN®
Torneiras
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com fuso de PTFE.
  • Modelo direito ou em ângulo
  • Resistência térmica de –20 a +150 °C, resistência química elevada
  • Os fusos de válvula são substituíveis
Estas torneiras com válvula são ideais para uma dispensação exacta e, por conseguinte, perfeitas para equipamento de vidro. Fuso da válvula simples de utilizar, com um dispositivo de segurança que impede que este seja completamente retirado, inadvertidamente. Vedante reajustável.