Print…
Varetas agitadoras
Fornecedor: KARTELL
497 498 499
442-4150EA 5.7 EUR
442-4150 442-4151 442-4152
Varetas agitadoras
Agitadores magnéticos e suspensos Varetas de agitação
PVC.
  • Rígidas e inquebráveis
  • Ideais para substituírem as varetas de vidro