Print…
VWR®, Varetas agitadoras
Fornecedor: VWR Collection
442-4539EA 27.2 EUR
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Varetas agitadoras
Agitadores magnéticos e suspensos Varetas de agitação
PTFE maciça.
  • São inertes e não riscam, podem ser usadas até 280 °C