Print…
Barras agitadoras magnéticas, flutuantes, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 98.6 EUR
442-0218 442-0220 442-0222
Barras agitadoras magnéticas, flutuantes, Nalgene®
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Barra agitadora flutuante com íman de Alnico V revestido a PTFE, que se mantém ligeiramente levantado afastada do fundo do recipiente para minimizar o efeito de moagem das células. Os pés podem ser apertados para passarem por aberturas pequenas.
  • Ideal para agitação a baixa velocidade em aplicações de cultura de tecidos
  • Acção constante a velocidades baixas
  • Autoclavável