Print…
VWR®, Recuperadores de barras agitadoras magnéticas
Fornecedor: VWR Collection
442-0523EA 14 EUR
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Recuperadores de barras agitadoras magnéticas
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Para a remoção de barras agitadoras magnéticas de todo o tipo de recipientes.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (−200 a +280 °C)