Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, revestidas a vidro
Fornecedor: VWR Collection
442-0508EA 63.2 EUR
442-0508 442-0509 442-0510 442-0511 442-0512
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, revestidas a vidro
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Cilíndricas, com núcleo magnético de Alnico V.
  • Superfície extremamente macia, não porosa, secção neutra
  • Excelente resistência química