Print…
VWR®, Discos agitadores magnéticos
Fornecedor: VWR Collection
442-0490EA 81.8 EUR
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Discos agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. A forma especial, com superfície elevada no centro, garante uma boa agitação mesmo a velocidades baixas. Ideal para uso em copos de vidro.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +280 °C)