Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, extremidades duplas
Fornecedor: VWR Collection
442-0474EA 81.1 EUR
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, extremidades duplas
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Very good centring, small footprint and high turbulence even at low speeds. Disc diameter 20 mm, rod diameter 8 mm.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +2980 °C)
Atenção: Note: Coloured PTFE coatings are not as inert as pure PTFE.