Print…
Barras agitadoras magnéticas, Komet
Fornecedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 88 EUR
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Barras agitadoras magnéticas, Komet
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
As barras agitadoras magnéticas Komet, de SmCo (samário e cobalto) são revestidas a PTFE, pelo que podem ser esterilizadas. Especialmente recomendadas para agitação a alta velocidade, para líquidos de elevada viscosidade e para agitação em recipientes onde a distância entre o agitador e a barra agitadora é grande, como é o caso das provetas.
  • Potência magnética 2 a 3 superior à das barras convencionais
  • As propriedades magnéticas mantêm-se durante muitos anos