Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, triangulares
Fornecedor: VWR Collection
442-0385EA 19.9 EUR
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, triangulares
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Superfície macia. Especialmente eficazes para a dissolução de sólidos e a mistura de sedimentos, devido à acção 'raspadora' na base do recipiente.
  • Elevada turbulência, mesmo a velocidades baixas
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, indicadas para gamas de temperaturas de -200 até +280 °C