Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, octogonais, com anel removível
Fornecedor: VWR Collection
442-0281EA 19.9 EUR
442-0281 442-0282 442-0283 442-0284 442-0286 442-0345 442-0346 442-0347 442-0349 442-0350 442-0352 442-0354 442-0355 442-0356 442-0357 442-0358 442-0423 442-0424 442-0425 442-0426 442-0427 442-0428 442-0429 442-0430 442-0431 442-0432 442-0433 442-0434 442-0435 442-0436 442-0437 442-0438 442-0439 442-0440 442-0441 442-0442 442-0443 442-0444 442-0445 442-0446
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, octogonais, com anel removível
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Superfície macia. Para uso em recipientes com bases ligeiramente irregulares ou curvas.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, indicadas para gamas de temperaturas de -200 até +280 °C
Atenção: Coloured PTFE coatings are not as inert as pure PTFE.