Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, elípticas, de terra rara
Fornecedor: VWR Collection
442-0503EA 31.2 EUR
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, elípticas, de terra rara
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
PTFE covered, rare earth magnetic core. The magnetic core is made from a combination of samarium and cobalt. The stirrers will continue to function at full strength for many years as the magnetism remains for longer. They are identified by an inert carbon black spot.
  • A atracção magnética é 1,5 a 2 vezes mais forte do que a dos agitadores convencionais
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +280 °C)