Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, rectangulares
Fornecedor: VWR Collection
442-0486EA 8.8 EUR
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, rectangulares
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Very effective stirrers, especially at low speeds.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +280 °C)