Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, planas, económicas
Fornecedor: VWR Collection
442-0482EA 12.7 EUR
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, planas, económicas
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Superfície macia com rebordos arredondados para maior efeito agitador, mesmo a velocidades baixas. Económicas, de elevado desempenho.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +280 °C)