Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, cilíndricas, com anel central
Fornecedor: VWR Collection
442-4500EA 22.6 EUR
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, cilíndricas, com anel central
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Superfície macia. Para recipientes com bases ligeiramente irregulares.
  • Excelente resistência química
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (-200 a +280 °C)