Print…
Cabeças de destilação, Claisen
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 115 EUR
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Cabeças de destilação, Claisen
Componentes para destilação Pontes de Destilação
DURAN®, vidro borossilicato 3.3.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Cabeças de destilação com condensador Liebig e fixação Claisen. Com ligaçãoNS 14/23 para termómetro de destilação de 55 mm de comprimento total e um conector de tubo de vácuo em vidro. Ligação para a água de refrigeração através de oliva.