Print…
Cabeças de destilação
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 46.3 EUR
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Cabeças de destilação
Componentes para destilação Pontes de Destilação
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Air cooled. Two vertical cones and a ground socket for a distillation thermometer with 55 mm immersion length.