Print…
Suspensões de esporos, Sportrol™
Fornecedor: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 535 EUR
489-0082 489-0083 489-0084
Suspensões de esporos, Sportrol™
Indicadores de esterilização
As suspensões de esporos são suspensões puras de esporos viáveis, de organismos específicos com uma resistência conhecida a vários processos de esterilização. Estes indicadores biológicos são utilizados para validar os esporos bacterianos que foram completamente destruídos. O indicador é processado de forma simples, bastando carregá-lo no esterilizador. Se não se verificar crescimento de bactérias após a cultura celular, o processo de esterilização foi eficaz. Se ocorrer crescimento, a esterilização não foi eficaz.
  • Os esporos estão suspensos em água, para injecção, e são fornecidos em tubos farmacêuticos graduados de 10 ml
  • Disponíveis com uma população de 106 esporos por 0,1 ml
  • As suspensões de esporos têm uma validade de 18 meses, quando armazenadas nas condições indicadas no rótulo
Certificações: Em conformidade com as normas USP e ISO 11128-1.