Print…
Fitas de autoclave
Fornecedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 13.8 EUR
489-1312 489-1311 489-0108
Fitas de autoclave
Indicadores de esterilização
Fita adesiva de crepe branco, para uso em autoclaves standard.
  • Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C
  • A remoção da fita do objecto autoclavado não deixa vestígios
A remoção da fita do objecto autoclavado não deixa vestígios.