Print…
Discos de esporos, Sportrol™
Fornecedor: CROSSTEX
BG-106D BS-106D
489-0094EA 203 EUR
489-0094 489-0095
Discos de esporos, Sportrol™
Indicadores de esterilização
Os discos de esterilização biológica são utilizados para efectuar a validação do ciclo de esterilização em pequenas áreas de um dispositivo onde não seja possível utilizar tiras de tamanho padrão como, por exemplo, dentro do corpo da seringa ou de um tubo, ou por baixo de uma tampa. Os discos de esporos são obtidos através da inoculação de suspensões de esporos, de população e resistência certificadas, em discos de papel.
  • População de esporos: 106 esporos por disco
  • Diâmetro do disco: 6,35 mm
  • Valida de 24 meses, quando armazenados nas condições indicadas no rótulo
Certificações: Em conformidade com as normas USP e ISO 11138-1.
Fornecimento: embalados a granel, em embalagens para prateleira de 100 unidades. Fornecidos com instruções de utilização, população certificada, valor D, valor Z, dados de sobrevivência/morte e prazo de validade.