Print…
Tiras de esporos, Sportrol™
Fornecedor: CROSSTEX
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 651 EUR
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Tiras de esporos, Sportrol™
Indicadores de esterilização
Sendo indicadores de esterilização biológica, são utilizadas para efectuar a validação do ciclo de esterilização. São obtidas através da inoculação de suspensões de esporos, de população e resistência certificadas, em tiras de papel.
  • As tiras de esporos padrão e de combinação são de 7×38 mm
  • As minitiras de esporos têm 2×10 mm, podendo adaptar-se a pequenas áreas de um dispositivo onde não seja possível utilizar tiras de tamanho padrão como, por exemplo, dentro do corpo da seringa ou de um tubo, ou por baixo de uma tampa
  • Todas as tiras de esporos têm uma validade de 18 meses, quando armazenadas nas condições indicadas no rótulo, excepto as minitiras de esporos (ref.ª 489-0076), que têm um tempo de vida útil de 24 meses
Meet USP and ISO 11128-1 standards.
Certificações: Em conformidade com as normas USP e ISO 11138-1.
Informações de encomenda: tiras de esporos embaladas individualmente em envelopes de papel cristal, embalagens de 100. Fornecidas com instruções de utilização, população certificada, valor D, valor Z, dados de sobrevivência/morte e prazo de validade.