Print…
Marcadores de laboratório, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 23.2 EUR
479-0013 479-0014
Marcadores de laboratório, Nalgene®
Canetas Lab Markers
Canetas universais para uma grande variedade de aplicações. Tampa com clipe prático.
  • Tinta especial de secagem rápida
  • Extremamente resistentes a produtos químicos e à prova de água quando usados para escrita em PolyPaper
  • Igualmente adequados para marcação de vidro e plásticos