Print…
Conjunto de escrita criogénica, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
339993 343850
811-0009EA 28.6 EUR
811-0009 811-0166
Conjunto de escrita criogénica, Nunc™
Canetas Cryo Markers
Para rotulagem de material criogénico, como, por exemplo, criotubos, caixas criogénicas e etiquetas para identificação criogénica. Cada conjunto inclui 1 caneta de cada uma das seguintes cores: preto, azul, vermelho e verde.
  • Tinta extremamente durável
  • Ponta fina
  • A cor não sofre alterações a baixas temperaturas