Print…
VWR® PUREImage, Papéis para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
115-0149EA 235 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Papéis para salas limpas
Papéis
O papel para salas limpas foi concebido para ser usado em ambientes críticos, onde a prevenção da contaminação química e por partículas é fundamental.
  • Muito resistente à tracção e ao calor, máxima eficácia para fotocópias e impressão
  • A tecnologia de ligação de PE resulta em níveis muito baixos de partículas, resíduos não voláteis e iões extraíveis
  • A exclusiva tecnologia de corte de precisão garante um dimensionamento e uma higiene constantes
  • O papel é limpo de ambos os lados, antes de ser cortado em folhas
Produzido numa sala limpa de classe 4 ISO (FED-STD-209E classe 10/M2,5), limpo e colocado em embalagens duplas numa sala limpa de classe 5 ISO (FED-STD-209E classe 100). O papel é adequado para utilização em salas limpa da classe 4 ISO (FED-STD-209E classe 10) à classe 6 ISO (FED-STD-209E classe 1000).
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Embalagem: 250 folhas de papel por embalagem, 10 embalagens por caixa.